3-Phenyl-1H-pyrazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43855.0005
8.43855.0005EA 97.5 EUR
8.43855.0005
3-Phenyl-1H-pyrazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159654
CAS-Nummer: 2458-26-6