Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 60000 zur Synthese, vollständig hydrolisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: PVOH, PVA, Mowiol®

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43866.1000
8.43866.1000EA 91.5 EUR
8.43866.1000
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 60000 zur Synthese, vollständig hydrolisiert, Sigma-Aldrich®
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 160...240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)
Molecular Weight 60000
Bulk density 400 - 670 kg/m3
Solubility Insoluble at 20 °C
Storage temperature 15...25 °C
Degree of hydrolysis ≥98%
dyn.Viscosity 9,0 - 11,0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C, 2 h) ≤5,0%
Ash ≤1,0%
Ester value 15 - 25

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR