Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in Ethylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43942.0100 8.43942.0025 8.43942.0050
8.43942.0100EA 172 EUR
8.43942.0100 8.43942.0025 8.43942.0050
Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in Ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2924
ADR: 3 (8),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Boiling Point 77 °C (1013 hPa) ethyl acetate
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C ethyl acetate
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR