Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in DMF, T3P® zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43944.0025 8.43944.0100
8.43944.0025EA 69.4 EUR
8.43944.0025 8.43944.0100
Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% in DMF, T3P® zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8 (3),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Boiling Point 153 °C (1013 hPa) (Dimethylformamide)
Flash Point 58 °C (Dimethylformamide)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR