2-Propoxyethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ethylene glycol monopropyl ether, 2-Propoxyethanol, Propyl glycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43947.1000
8.43947.1000EA 55.6 EUR
8.43947.1000
2-Propoxyethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(Propyloxy)ethanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00072645
CAS-Nummer: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6
UN: 1986
ADR: 3 (6.1),III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point -75 °C
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)
Flash Point 48 °C
Density 0.912 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230°C