Tetrahydropyran zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Oxacyclohexan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43950.0250 8.43950.1000
8.43950.0250EA 113 EUR
8.43950.0250 8.43950.1000
Tetrahydropyran zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44,2 °C
Dichte: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006585
CAS-Nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09356

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 80.2 g/l (25°C)
Melting Point -49.2 °C
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point -16 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR