2-Iodpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Isopropyliodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43955.0250
8.43955.0250EA 227 EUR
8.43955.0250
2-Iodpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Iodpropan
Formel: C₃H₇I
Molecular Weight: 169,99 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2,8 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001071
CAS-Nummer: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1.4 g/l (20°C)
Melting Point -90 °C
Flash Point 42 °C
Density 1.703 g/cm3 (25 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR