Divinylbenzol (Isomerengemisch) ≥80% stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DVB, Divinylbenzene
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43986.1000
8.43986.1000EA 82.2 EUR
8.43986.1000
Divinylbenzol (Isomerengemisch) ≥80% stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₀
Molecular Weight: 130.19 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01778656
CAS-Nummer: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.005 g/l (25 °C)
Melting Point -67 °C
Molar Mass 130.18 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.9 hPa (20 °C)
Flash Point 77 °C
Explosion Limit 1.1 - 6.2 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 470 °C
Synonyms DVB
Hill Formula C10H10