Dimethylglutarat zur Synthese

Lieferant: Merck

Synonyme: Glutarsäuredimethylester, 1,5-Pentandisäuredimethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.44003.0100
8.44003.0100EA 22.7 EUR
8.44003.0100
Dimethylglutarat zur Synthese
Dimethylglutarat
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 210…215 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00008468
CAS-Nummer: 1119-40-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR