Ethylencarbonat zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.44011.1000
8.44011.1000EA 44.9 EUR
8.44011.1000
Ethylencarbonat zur Synthese
Ethylencarbonat
  • pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C)
Formel: C₃H₄O₃
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,32 g/cm³ (40 °C)
Flammpunkt: 143 °C
MDL: MFCD00005382
CAS-Nummer: 96-49-1