Benzylchlorid, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chlormethylbenzol, α-Chlortoluol, Chlorphenylmethan, (Chlormethyl)benzol
MQ200
8.45024.9999
8.45024.9999EA 0 EUR
8.45024.9999
Benzylchlorid, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
Molecular Weight: 126.59 g/mol
Siedepunkt: 179.3
Schmelzpunkt: –41.2 °C
Dichte: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 52
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000889
CAS-Nummer: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,01131
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 460 mg/l (30 °C)
Melting Point -41.2 °C
Molar Mass 126.58 g/mol
Boiling Point 58 °C (29 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.5415
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 585 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials