Natriumbromat, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
8.45066.9999
8.45066.9999EA 0 EUR
8.45066.9999
Natriumbromat, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 381 °C
Dichte: 3,254 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003476
CAS-Nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 381 °C (decomposition)
Molar Mass 150.89 g/mol
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer