HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat), Novabiochem®
Lieferant: NOVABIOCHEM
Gefahr
8.51013.0025 8.51013.0100 8.51013.0500 8.51013.1000
01-62-0041-25EA 452 EUR
01-62-0041-25 8.51013.0100 NOVA8.51013.0500 NOVA8.51013.1000
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat), Novabiochem®
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Schmelzpunkt: 186 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00274639
CAS-Nummer: 148893-10-1