Butylacetat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Essigsäurebutylester
8018.1000EA 75.27 EUR
8018.1000
Butylacetat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 126
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 98 %
Acidity (as CH3COOH) max. 0.005 %
Boiling Range 124 - 127 °C
Density (g/ml) at 20°C 0.878 - 0.881
n-Butanol max. 0.5 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.05 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5