Chlorbenzol, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Benzolchlorid, Phenylchlorid, Monochlorbenzol, Phenylchloride

8023.1000EA 67.7 EUR
8023.1000 8023.2500 8023.9025ST
Chlorbenzol, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Molecular Weight: 112.56 g/mol
Siedepunkt: 130
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range max. 1.0 °C
Density (g/ml) at 25°C 1.101 - 1.104
Recorded Boiling Point 132 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR