Diethylether stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
8033.1000EA
68.49
EUR
8033.1000
Diethylether stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Diethylether
Formel:
(CH₃CH₂)₂O Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –123 °C Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011646 CAS-Nummer: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications. Meets Reagent Specificatons for testing USP/NF monographs. | |
Assay (by GC) (exclusive of preservative) | min. 98.0 % |
Carbonyl Compounds (as HCHO) | max. 0.001 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Peroxide (as H2O2) | max. 1 ppm |
Preservative (BHT) | min. 7 ppm |
Preservative (C2H5OH) | 1.5 - 3.5 % |
Preservative (H2O) | max. 0.5 % |
Residue after Evaporation | max. 0.001 % |
Titrable Acid (µeq/g) | max. 0.2 |