Kieselgel, spherical 40-75 μm particle size, Supelco®
Lieferant: Merck
53698-1KG
53698-5KG
80442-100G
80442-1KG
53698-1KGEA
423
EUR
53698-1KG
53698-5KG
80442-100G
80442-1KG
Kieselgel, spherical 40-75 μm particle size, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: > 1600 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |