Trifluoressigsäure
Lieferant: Merck
Synonyme: TFA
80457-10ML
80457-10MLEA 165 EUR
80457-10ML
Trifluoressigsäure
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Molecular Weight: 114.02 g/mol
Siedepunkt: 71.8
Schmelzpunkt: -15
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
Merck Index: 13,09754