(1S)-(-)-β-Pinen, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
80609-5ML
80609-5MLEA 256 EUR
80609-5ML
(1S)-(-)-β-Pinen, Supelco®
(1S)-(-)-β-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,9034 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 36 °C
MDL: MFCD00001345
CAS-Nummer: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07600
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c29e25fc234c1597d3c54f7c205cf6d43ee3c8d6&vid=3e00887ec1263559f88a42bb17e84cc16e5e14e7&prid=web&clid=SAPDAM