Tetrahydrofuran stabilisiert, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
8075.1000EA
106.34
EUR
8075.1000
8075.2500
8075.9025
Tetrahydrofuran stabilisiert, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Tetrahydrofuran
Formel:
C₄H₈O Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –108,5 °C Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –21,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005356 CAS-Nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) | min. 99 % |
Boiling Range | 65 - 67 °C |
Color (APHA) | passes test |
Density (g/ml) at 25°C | 0.880 - 0.883 |
Peroxide (as H2O2) | max. 0.02 % |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |
Water (H2O) | max. 0.02 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |