Toluol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Anisen, Methylbenzol, Methylbenzen, Toluen, Retinnaphtha, Phenylmethan

8078.2500EA 106.02 EUR
8078.2500
Toluol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 110.6
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (by GC) min. 98 %
Boiling Range 109 - 112 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Water (H2O) max. 0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR