Extraktionsstationen, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Lieferant: Avantor
8095-06EA 7528.43 EUR
8095-06
Extraktionsstationen, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Verteiler
Die erweiterte BAKERBOND Speedisk® Extraktionsstation kann in den Modi Reservoir, Inverted oder Remote Sample Feed verwendet werden. Sie umfasst einen Vakuumverteiler mit sechs Anschlüssen und das erforderliche Zubehör für die Extraktion von Analyten mit BAKERBOND Speedisk® Laminarextraktionsscheiben.
Der Verteiler hat eine rechteckige Grundfläche und einen Abstand zwischen den Anschlüssen, sodass er sechs nebeneinanderliegende 1-Liter-Probengefäße aufnehmen kann. Jeder Vakuumanschluss hat ein eigenes Ventil zum Öffnen/Schließen.
Lieferumfang: Einschließlich Extraktionsstation, zwei Fernprobenadaptern, zwei Sammelkammern und zwei Fläschchen, sechs Reservoirs von 185 ml.