Ammoniumhydrogendifluorid ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
81000.260EA 98.1 EUR
81000.260
Ammoniumhydrogendifluorid ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ammoniumhydrogendifluorid
Formel: NH₄HF₂
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012018
CAS-Nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.03 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 80 ppm