VWR® Gurr™ Histologische Fixiermittel, AFA
Lieferant: VWR Chemicals
81009.362EA
300
EUR
81009.362
VWRS81009.400
VWR® Gurr™ Histologische Fixiermittel, AFA
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
Gesäuertes alkoholisches Formalin zur Fixierung von Glykogen.
Enthält Essigsäure, Ethanol und Formaldehyd.