Diethylether stabilisiert, BAKER, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
8106.1000EA 56.93 EUR
8106.1000 8106.5000 8106.9025 8106.9200
Diethylether stabilisiert, BAKER, J.T.Baker®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Acidity passes test
Aldehydes passes test
Distillation Range 34.0 - 35.0 °C
Non-volatile Matter max. 20 mg/l
Peroxide passes test
Relative Density 0.714 - 0.716
Substances with a Foreign Odour passes test
Water (H2O) max. 2 g/l