VWR®, Labormarker
Lieferant: VWR Collection
811-0065EA 52.3 EUR
811-0065 811-0068 811-0066 811-0067
VWR®, Labormarker
Schreibstifte Labormarker
Diese vielseitigen Labormarker sind zum Schreiben auf nassen oder trockenen Oberflächen konzipiert und eignen sich für Industrie-, Biomedizin- und Ausbildungslabors.
  • Langlebige Spitze und großzügige Tintenzufuhr für eine lange Lebensdauer des Produkts
  • Tinte trocknet augenblicklich und ermöglicht dadurch eine sofortige Handhabung
  • Konische spitze von 4mm bis 1mm
  • Unsteril
  • Ohne Naturkautschuk-Latex
Die Marker ermöglichen eine permanente Markierung auf Einwegmaterialien aus Kunststoff. Bei der Verwendung auf Glas-, Metall- oder PorzellanoberflächenMore Product Information