SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic SC-DVB (SO3)
Lieferant: Avantor
8111-04EA 0 EUR
8111-04
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic SC-DVB (SO3)
Chromatographiesäulen
Diese Säulen enthalten BAKERBOND® DVB-Polymerharze, die das Produkt der ultrareinen Polymermikropartikeltechnologie sind. Diese Harzpartikel haben eine große Oberfläche, sind hochfest, stabil im pH-Bereich von 1 bis 14, sind wasserbenetzbar und werden durch Sorptionstrocknung nicht beeinträchtigt. Diese Säulen werden empfohlen, wenn fortschrittliche Nachweismethoden verwendet werden.
  • Verbesserte Rückgewinnung in der Probenvorbereitung
  • Auf Polymerbasis
Allgemeine Anwendungen: Ionische, basische Analyten.
Diese SPE-Säulen können im gemischten Modus verwendet werden.