Polyethylenglycol 200, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyglycol 200, Polyethylenoxid 200, PEG 200, Polyoxyethylen 200
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81282-1G
81282-1GEA 213 EUR
81282-1G
Polyethylenglycol 200, Supelco®
Polyethylenglycol 200
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 200 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55…–40 °C
Dichte: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779596
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00ff5ab4e188e51f9c6533ddfd38f0fde63d5149&vid=f3f5af6d3ef206bd2bf50ec2cbf1fcb21fea2d41&prid=web&clid=SAPDAM