Polyethylenglycol 300, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Polyethylenoxid 300, Polyglycol 300, Polyoxyethylen 300, PEG 300

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

81283-1G
81283-1GEA 208 EUR
81283-1G
Polyethylenglycol 300, Supelco®
Polyethylenglycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 300 g/mol
Schmelzpunkt: –15…–10 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e10f1d2625469ad80b409a5c77645c57d0d26561&vid=17e6cd9fee75d230a9024533a4f49296d5fcbfa0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR