Polyethylenglycol 400, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

81284-1G
81284-1GEA 237 EUR
81284-1G
Polyethylenglycol 400, Supelco®
Polyethylenglycol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4…8 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=152e72fcdea2a9bcdd8eec9d5a352ec7716f17bb&vid=2ca6e2c9a1925605c5c2cd5cef1cd62aa7aadaa1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR