Polyethylenglycol 600, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81286-1G
81286-1GEA 237 EUR
81286-1G
Polyethylenglycol 600, Supelco®
Polyethylenglycol 600
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…22 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 270 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05ff97468ccc3fa5db5a8df3cd9eec2e70df91b6&vid=0ace75b41d954ea8a98b3066028b2e53035adc5e&prid=web&clid=SAPDAM