Polyethylenglycol 1.000, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81288-1G
81288-1GEA 237 EUR
81288-1G
Polyethylenglycol 1.000, Supelco®
Polyethylenglycol 1.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…40 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46246d4a326fa6451f7fa8d199ad9ee7ba0cfe04&vid=8b6061e58f9c724496dc114764f1258c67627535&prid=web&clid=SAPDAM