Polyethylenglycol 1.500, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81289-1G
81289-1GEA 213 EUR
81289-1G
Polyethylenglycol 1.500, Supelco®
Polyethylenglycol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b2930ddb0dad09b0d006cd81d2ef8b4f00f2e87&vid=324418b150d3b280a75d92ae7726249505176dc9&prid=web&clid=SAPDAM