Polyethylenglycol 2.000, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81290-1G
81290-1GEA 226 EUR
81290-1G
Polyethylenglycol 2.000, Supelco®
Polyethylenglycol 2.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd3b869dfa711566ed792444c0af4fdd345a3b96&vid=bb48fd22eda2a6ac04a3c32602d4c109b16dc176&prid=web&clid=SAPDAM