Polyethylenglycol 3.000, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81291-1G
81291-1GEA 226 EUR
81291-1G
Polyethylenglycol 3.000, Supelco®
Polyethylenglycol 3.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03fa4ac5f4ac24ef1abe2e9703cb87d639613419&vid=8818f1f6573400d98071df890e8ff28ab782b48c&prid=web&clid=SAPDAM