Polyethylenglycol 12.000, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81296-1G
81296-1GEA 226 EUR
81296-1G
Polyethylenglycol 12.000, Supelco®
Polyethylenglycol 12.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f84985202120c4c00386ba4f40e1ea123f99e729&vid=e4d97423e8a32f4a3d5c16b47049348918e99313&prid=web&clid=SAPDAM