Polyethylenglycol 20.000, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Polyoxyethylen 20.000, Polyethylenoxid 20.000, PEG 20.000, Polyglycol 20.000

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

81298-1G
81298-1GEA 213 EUR
81298-1G
Polyethylenglycol 20.000, Supelco®
Polyethylenglycol 20.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 20000 g/mol
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5902dabd2ae95d1fc371c2e4ca984f753d17310d&vid=65d50acadeb3bb4f769eed73191dd51977fa2f10&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR