Aceton, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon

8142.1000EA 58.79 EUR
8142.1000 8142.2500
Aceton, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, J.T.Baker®
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.7 %
Aldehyde (as HCHO) max. 0.002 %
Color (APHA) max. 10
Isopropyl Alcohol max. 0.05 %
Methanol (CH3OH) max. 0.05 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Solubility in Water passes test
Substances Reducing KMnO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0006
Water (H2O) max. 0.2 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 330 nm max. 1.00
at 340 nm max. 0.10
at 350 nm max. 0.01
at 400 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 330


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR