J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C8, SPE-Säulen
Lieferant: Avantor
8154-04EA 0 EUR
8154-04
J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C8, SPE-Säulen
Chromatographiesäulen
Ultrareine PP-Säulen mit BAKERBOND® HPLC-Medien wurden entwickelt, um Zeit zu sparen, das Arbeits- und finale Lösungsmittelvolumen zu minimieren und die Leistung zu verbessern. Die Laufzeiten sind bis zu neunmal schneller als bei herkömmlichen Säulen. Der eingebaute Säulenschutzfilter und die höhere Analytkonzentration können Vorfiltrations- und Konzentrationsschritte reduzieren oder überflüssig machen.
  • Bis zu neunmal schnellere Laufzeiten als herkömmliche SPE-Säulen
  • Einzigartige laminare Konfiguration
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
Allgemeine Anwendungen: Nicht ionische, unpolare bis mäßig polare Analyten.
Diese SPE-Säulen können im Umkehrphasenmodus verwendet werden.