VWR® PolarSafe Dots, Kryopunkte
Lieferant: VWR Collection
817-0153EA 63 EUR
817-0153 817-0155 817-0154 817-0156
VWR® PolarSafe Dots, Kryopunkte
Etiketten
PolarSafe Punkte bestehen aus chemisch inertem Polyester mit einer einzigartigen Klebefläche, die auf Laborartikeln aus Glas und Kunststoff haftet. Diese Punkte widerstehen nicht nur herkömmlichem Gefriermethoden (−80 °C), sondern können auch für die meisten Kryolagerungsanwendungen (Lagerung in der Dampfphase von Flüssigstickstoff bei −196 °C) verwendet werden. Es sind keine separaten Kennzeichnungslösungen für Ihre Kryokonservierungseinheiten und Ihre Ultratiefkühlgeräte erforderlich. Die Etiketten können ebenfalls in Brutschränken verwendet werden. PolarSafe Punkte erfordernMore Product Information