Tough-Tags® Etikettenrollen
Lieferant: DIVERSIFIED BIOTECH
TTLC-1000 TTLW-1000 TTSC-1000 TTSW-1000 TTSB-1000 TTSY-1000 TTSR-1000 TTSG-1000 TT-TNY TT-SWALL TTLR-1000 TTLY-1000 TTLG-1000 TTLB-1000 TTGP-1000 TTLO-1000 TTSO-1000
817-2111EA 113 EUR
817-2111 817-2112 817-2113 817-2114 817-2115 817-2116 817-2129 817-2128 817-2130 817-0052 817-2132 817-2133 817-2135 817-2134 DIVETTGP-1000 DIVETTLO-1000 DIVETTSO-1000
Tough-Tags® Etikettenrollen
Etiketten
Die Tough-Tags® Polyester-Etikettenrollen sind vorgeschnittene Etiketten zum Abziehen, die sich mit verschiedenen Arten von Stiften beschriften lassen. Die Größen sind perfekt auf Mikroreaktionsgefäße und andere Laborbehälter zugeschnitten.
  • Temperaturbeständig von −40 bis +121 °C
  • Chemisch inert, beständig gegen die meisten organischen Lösungmittel und Ätzmittel
  • Haften an den meisten Kunststoffen, Gläsern und Metallen, ohne zu reißen, sich abzulösen oder zu zersetzen
  • Können mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden