VWR® PUREImage, Reinraum-Laborbücher
Lieferant: VWR Collection
818-0126EA 360 EUR
818-0126 818-0127 818-0128
VWR® PUREImage, Reinraum-Laborbücher
Notizbücher
Notizbuch aus VWR® PUREImage latexfreiem Papier mit durchsichtigem Deckel. Hergestellt für den Gebrauch in Reinräumen und anderen kritischen Umgebungen in denen Partikel oder sonstige Verschmutzung vermieden werden müssen.
  • Hergestellt mit einer neuartigen, latexfreien Papierbindungs-Technologie
  • College-Linierung auf allen Seiten
  • In einer Reinraumumgebung der Klasse 100 doppelt verpackt
Format: A4, A5, A6, 100 Seiten (50 Blatt).