Reinraumverbundpapier, TexBond® 22
Lieferant: Texwipe
TX5611 TX5619 TX5623 TX5624 TX5628 TX5629
818-0262EA 35.6 EUR
818-0262 818-0263 818-0264 818-0265 818-0266 818-0267
Reinraumverbundpapier, TexBond® 22
Papier
Dieses Zellulosepapier mit mittlerem Gewicht ist mit synthetischem Latex getränkt, wodurch die bei Standardpapieren übliche Freisetzung von Partikeln deutlich reduziert wird. Diese Papiere sind in DIN A4 und A3 erhältlich. Geeignet zum Schreiben und Drucken/Kopieren auf allen gängigen Bürogeräten.
  • Ausgezeichnete Retention von Tinten und Tonern
  • Geringe Freisetzung von Partikeln und Ionen
  • Lateximprägniert für optimale Reinheit und Glätte
  • Minimale statische Aufladung verhindert ein Anhaften der Seiten
  • Sterilisierbar
  • Gewicht: 75 g/m2