1-Propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81806-10G-F
81806-10G-FEA 720 EUR
81806-10G-F
1-Propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
1-Propanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Formel: CH₃CH₂CH₂SO₃Na·H₂O
Molecular Weight: 164.16 g/mol
MDL: MFCD00167033
CAS-Nummer: 304672-01-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e00ca3d759843b03080b0e7ded357bc6bf182ae&vid=80b0b2723f3f214228c9fc75f97b7b18335a9f4a&prid=web&clid=SAPDAM