Packklebeband
Lieferant: DESCO
242210
819-0142EA 9.4 EUR
819-0142
Packklebeband
Klebebänder
Desco Europe Verpackungsband ist ein herkömmliches selbstklebendes PVC-Band.
  • Geeignet zum Verschließen von Sekundärverpackungen wie Kartons
  • Herkömmliches gelbes selbstklebendes PVC-Band, nicht für den Einsatz in einer EPA geeignet
  • Schwarz bedruckt mit Logo und Text gemäß EN 61340-5
Es verwendet einen Acrylat-Gummikleber. Das gelbe Klebeband ist schwarz bedruckt und trägt das ESD-Empfindlichkeitssymbol (Referenz: EN 61340-5-1).Es weist darauf hin, dass der Verpackungsinhalt ESD-empfindlich ist und nur von einem geerdeten Bediener an einem ESD-geschützten Arbeitsplatz geöffnet werden darf.
Das Band ist triboelektrisch aufladbar und nicht für den Einsatz in einer EPA geeignet. Es eignet sich jedoch zum Verschließen von Sekundärverpackungen elektrostatisch empfindlicher Geräte, wie z. B. Kartons.
Band bedruckt mit dem Text: Achtung Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Geräten beachten.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten