ESD Celluloseband, Kunststoffkern, Wescorp
Lieferant: DESCO
242270 242271 242272 242275 242277
819-0143EA 9.6 EUR
819-0143 819-0144 819-0145 819-0146 819-0147
ESD Celluloseband, Kunststoffkern, Wescorp
Klebebänder
Wescorp ESD-Zellulosebänder mit Kunststoffkern eignen sich für allgemeine ESD-Anwendungen.
  • Verhindert Schäden an empfindlichen elektronischen Bauteilen in der Fertigung
  • Sichern Sie IC-DIP-Röhrchen (Paket)
  • Verwenden Sie ESD-Symbole und/oder einen gelben Streifen zur ESD-Kenntnis
  • Bleifrei, RoHS-konform
Ideal für Verpackungen zum Verschließen von Behältern, zum Verschließen von antistatischen Beuteln und zur Aufbewahrung von DIP-Röhrchen. Ideal für Schutzbeschichtungen oder zur Aufbewahrung und Versiegelung von Verbrauchsmaterial in der Fertigung.
Ideal für Notizen, Arbeitsaufträge oder Anweisungen im Büro, als antistatische Arbeitsfläche oder für den allgemeinen Gebrauch durch Dritte.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten