Antistatisches, transparentes Zelluloseband mit Kunststoffkern, Wescorp
Lieferant: DESCO
242291 242293 242294 242295 242296
819-0149EA 5.3 EUR
819-0149 819-0150 819-0151 819-0152 819-0153
Antistatisches, transparentes Zelluloseband mit Kunststoffkern, Wescorp
Klebebänder
Diese Bänder eignen sich ideal für Verpackungen zum Verschließen von Behältern, zum Verschließen von Beuteln gegen statische Aufladung und zur Aufnahme von DIP-Röhrchen.
  • Ideal für Schutzbeschichtungen oder zur Aufbewahrung und Versiegelung von Verbrauchsmaterial in der Fertigung
  • Ideal für Notizen, Arbeitsaufträge oder Anweisungen im Büro, als antistatische Arbeitsfläche oder für den allgemeinen Gebrauch durch Dritte
  • Verhindert Schäden an empfindlichen elektronischen Bauteilen in der Fertigung
  • Sichern Sie IC-DIP-Röhrchen (Paket)
  • Verwenden Sie ESD-Symbole und/oder einen gelben Streifen zur ESD-Kenntnis
  • Ideal zum Versiegeln von ESD-Beuteln und anderen ESD-Verpackungen/Behältern
Für optimale Ergebnisse sollte der Klebebandvorrat regelmäßig aufgefüllt werden. Es wird empfohlen, Klebebandrollen flach zu lagern und regelmäßig zu drehen (auf die andere Seite zu wenden). Klebebänder sollten in einem trockenen, gut belüfteten Raum mit einer konstanten Temperatur von 20 °C (68 °F) gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Klebebänder sollten nicht ultraviolettem Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder Hitze ausgesetzt werden.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten