Methylpropionat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Propanoic acid methyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81988-1ML
81988-1MLEA 49.4 EUR
81988-1ML
Methylpropionat, Supelco®
Methylpropionat
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 79,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009306
CAS-Nummer: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35f54b96e97b4b1597da9df0304e738130ba02c1&vid=bc98a1c11953dac5d7028b8d313ab0df67436a87&prid=web&clid=SAPDAM