Propylencarbonat, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on, Propylenglycolcarbonat, Kohlensäurepropylenglycolester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

82227-25ML
82227-25MLEA 285 EUR
82227-25ML
Propylencarbonat, Supelco®
Propylencarbonat
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,09 g/mol
Siedepunkt: 241…242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48,8 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5764c9c75da74c5a4dff1b4e4de33d1a6ef561c&vid=0c1edd8ebd39a8a33f4820eaa178b9c76131b034&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR