Pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Azabenzene, Azine
8226.2500EA 399 EUR
8226.2500
Pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Molecular Weight: 79,1 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %